Poly(vinylidene fluoride)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6267-25G
PC6267-100G
PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA
164
DKK
APOSPC6267-25G
APOSPC6267-100G
APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formel:
(-CH₂CF₂-)n Smeltepunkt: 155…165 °C Massefylde: 1.74 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00084470 CAS-nummer: 24937-79-9 |