2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 545 DKK
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699709
CAS-nummer: 103999-77-5