1,1,1-Trifluor-3-phenylacetone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 327 DKK
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluor-3-phenylacetone 98%
1,1,1-Trifluor-3-phenylacetone
Formel: C₉H₇F₃O
Molekylvægt: 188.15 g/mol
Kogepunkt: 51…52 °C/2mmHg
Massefylde: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068171
CAS-nummer: 350-92-5
UN nummer: 1224
ADR: 3 III