Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6229-25G PC6229-5G
APOSPC6229-25GEA 1020 DKK
APOSPC6229-25G APOSPC6229-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Formel: C₇H₅F₃S
Kogepunkt: 140…142 °C
Massefylde: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040839
CAS-nummer: 456-56-4
EINECS: 207-270-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III