5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6225-1G PC6225-5G
APOSPC6225-1GEA 273 DKK
APOSPC6225-1G APOSPC6225-5G
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Molekylvægt: 213.1600 g/mol
Kogepunkt: 78 °C/0.6mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00085180
CAS-nummer: 175205-48-8