6-(Trifluormethyl)anthranilsyre 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6221-1G PC6221-5G
APOSPC6221-1GEA 950 DKK
APOSPC6221-1G APOSPC6221-5G
6-(Trifluormethyl)anthranilsyre 95+%
6-(Trifluormethyl)anthranilsyre
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.14 g/mol
Smeltepunkt: 130…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569538
CAS-nummer: 314-46-5