Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6220K-25G PC6220K-5G PC6220K-1G
APOSPC6220K-25GEA 1210 DKK
APOSPC6220K-25G APOSPC6220K-5G APOSPC6220K-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Formel: C₁₂F₂₄O₄
Molekylvægt: 664.09 g/mol
Kogepunkt: 158…161 °C
Massefylde: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084743
CAS-nummer: 27639-98-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 II