Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6220H-100G PC6220H-1G PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA 1650 DKK
APOSPC6220H-100G APOSPC6220H-1G APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Technical Grade
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Formel: C₉F₁₈
Molekylvægt: 450.07 g/mol
Kogepunkt: 124…128 °C
Smeltepunkt: –68 °C
Massefylde: 1.888 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066614
CAS-nummer: 374-76-5