Tris(perfluorbutyl)amin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 658 DKK
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorbutyl)amin
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
Molekylvægt: 671.1 g/mol
Kogepunkt: 170…180 °C
Smeltepunkt: -55
Massefylde: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000436
CAS-nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1