Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoate
PC6219D-25G PC6219D-5G PC6219D-1G
APOSPC6219D-25GEA 4140 DKK
APOSPC6219D-25G APOSPC6219D-5G APOSPC6219D-1G
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester
Formel: C₁₆H₃F₂₉O₆
Molekylvægt: 842.15 g/mol
Kogepunkt: 70…80 °C/0.1mmHg
Massefylde: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054670
CAS-nummer: 133609-46-8