2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6218-1G PC6218-5G PC6218-25G
APOSPC6218-1GEA 218 DKK
APOSPC6218-1G APOSPC6218-5G APOSPC6218-25G
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01571100
CAS-nummer: 256529-43-8