Perfluortetradecan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6216-1G PC6216-5G
APOSPC6216-1GEA 833 DKK
APOSPC6216-1G APOSPC6216-5G
Perfluortetradecan
Perfluortetradecan
Formel: C₁₄F₃₀
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013571
CAS-nummer: 307-62-0
EINECS: 206-206-9