2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6207-100MG PC6207-250MG
APOSPC6207-100MGEA 218 DKK
APOSPC6207-100MG APOSPC6207-250MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176599
CAS-nummer: 785777-98-2