2-Brom-4-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
PC6197-10G PC6197-5G PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA 1440 DKK
APOSPC6197-10G APOSPC6197-5G APOSPC6197-1G
2-Brom-4-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-4-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.01 g/mol
Smeltepunkt: 24…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973755
CAS-nummer: 193090-60-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III