3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 164 DKK
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
Smeltepunkt: 214…215 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11846515
CAS-nummer: 860296-12-4