3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6188-10G PC6188-5G PC6188-1G
APOSPC6188-10GEA 458 DKK
APOSPC6188-10G APOSPC6188-5G APOSPC6188-1G
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631585
CAS-nummer: 86845-28-5