3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6187-10G PC6187-1G PC6187-5G
APOSPC6187-10GEA 0 DKK
APOSPC6187-10G APOSPC6187-1G APOSPC6187-5G
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formel: C7H6FNO2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797827
CAS-nummer: 914223-43-1