Nonafluorovaleric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6184-25G PC6184-5G
APOSPC6184-25GEA 806 DKK
APOSPC6184-25G APOSPC6184-5G
Nonafluorovaleric acid
Nonafluorovaleric acid
Formel: C₅HF₉O₂
Kogepunkt: 82 °C/85mmHg
Massefylde: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040211
CAS-nummer: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II