1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6179-5G PC6179-25G
APOSPC6179-5GEA 458 DKK
APOSPC6179-5G APOSPC6179-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Formel: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
Kogepunkt: 84…85 °C/17mmHg
Massefylde: 1,638 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042363
CAS-nummer: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN nummer: 2987
ADR: 8,II