4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6177-1G
PC6177-5G
PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA
164
DKK
APOSPC6177-1G
APOSPC6177-5G
APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ Smeltepunkt: 116…121 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07787468 CAS-nummer: 320-31-0 |