4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6174-1G PC6174-250MG
APOSPC6174-1GEA 2240 DKK
APOSPC6174-1G APOSPC6174-250MG
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10703523
CAS-nummer: 1086379-75-0