1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
PC6172-100G PC6172-25G PC6172-5G
APOSPC6172-100GEA 1210 DKK
APOSPC6172-100G APOSPC6172-25G APOSPC6172-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
Formel: C₈H₄F₁₃I
Kogepunkt: 178…180 °C
Smeltepunkt: 20…21 °C
Massefylde: 1,934 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >150 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039410
CAS-nummer: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1