1-Bromperfluoroctan 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC6167-100G PC6167-25G PC6167-5G
APOSPC6167-100GEA 1480 DKK
APOSPC6167-100G APOSPC6167-25G APOSPC6167-5G
1-Bromperfluoroctan 98%
1-Bromperfluoroctan
Formel: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Kogepunkt: 141…143 °C
Smeltepunkt: 6 °C
Massefylde: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042082
CAS-nummer: 423-55-2
EINECS: 207-028-4

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR