1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6166-25G PC6166-5G PC6166-100G
APOSPC6166-25GEA 273 DKK
APOSPC6166-25G APOSPC6166-5G APOSPC6166-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Formel: C₁₁H₇F₁₃O₂
Kogepunkt: 76…80 °C/8mmHg
Massefylde: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042351
CAS-nummer: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8