1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6163-100G PC6163-25G
APOSPC6163-100GEA 1680 DKK
APOSPC6163-100G APOSPC6163-25G
1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
Formel: C₈H₃F₁₃
Molekylvægt: 346.09 g/mol
Kogepunkt: 106…107 °C
Massefylde: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039249
CAS-nummer: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 II