2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6159-1G PC6159-500MG
APOSPC6159-1GEA 2030 DKK
APOSPC6159-1G APOSPC6159-500MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₅F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111687
CAS-nummer: 73221-12-2