2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6153-1G PC6153-500MG
APOSPC6153-1GEA 2220 DKK
APOSPC6153-1G APOSPC6153-500MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Smeltepunkt: 79…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06208180
CAS-nummer: 503437-19-2