6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6141-1G PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA 2360 DKK
APOSPC6141-1G APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111691
CAS-nummer: 150780-40-8