Perfluorooctadecanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6136-1G PC6136-5G PC6136-25G PC6136-250MG
APOSPC6136-1GEA 2350 DKK
APOSPC6136-1G APOSPC6136-5G APOSPC6136-25G APOSPC6136-250MG
Perfluorooctadecanoic acid
Perfluorooctadecanoic acid
Formel: C₁₈HF₃₅O₂
Kogepunkt: 235 °C/100mmHg
Smeltepunkt: 163…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00198021
CAS-nummer: 16517-11-6
EINECS: 240-582-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III