2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 164 DKK
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Molekylvægt: 151.14 g/mol
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094340
CAS-nummer: 227609-85-0