3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6131-1G PC6131-5G PC6131-25G
APOSPC6131-1GEA 230 DKK
APOSPC6131-1G APOSPC6131-5G APOSPC6131-25G
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Formel: C8H4FNO2
Smeltepunkt: 187…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094339
CAS-nummer: 171050-06-9