Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6122R-25G PC6122R-250G PC6122R-50G
APOSPC6122R-25GEA 154 DKK
APOSPC6122R-25G APOSPC6122R-250G APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Formel: C₆F₁₂
Kogepunkt: 49 °C
Massefylde: 1,5873 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153253
CAS-nummer: 2070-70-4