Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Perfluoro(2-methyl-2-pentene), Perfluoro(2-methylpent-2-ene), 1,1,1,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene

PC6122P-100G PC6122P-1G PC6122P-25G
APOSPC6122P-100GEA 2000 DKK
APOSPC6122P-100G APOSPC6122P-1G APOSPC6122P-25G
Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten 98%
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene
Formel: C₆F₁₂
Kogepunkt: 48…54 °C
Massefylde: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015724
CAS-nummer: 1584-03-8
EINECS: 216-436-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR