2-(Trifluormethyl)undecafluorpentan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6122L-100G PC6122L-500G
APOSPC6122L-100GEA 881 DKK
APOSPC6122L-100G APOSPC6122L-500G
2-(Trifluormethyl)undecafluorpentan 97%
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane
Formel: C₆F₁₄
Kogepunkt: 58,2 °C
Smeltepunkt: < –150 °C
Massefylde: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059905
CAS-nummer: 355-04-4
EINECS: 206-575-6