Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6122-10G PC6122-25G PC6122-5G PC6122-100G
APOSPC6122-10GEA 0 DKK
APOSPC6122-10G APOSPC6122-25G APOSPC6122-5G APOSPC6122-100G
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Perfluoro(4-methylmorpholine)
Formel: C₅F₁₁NO
Molekylvægt: 299.04 g/mol
Kogepunkt: 50 °C
Massefylde: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042442
CAS-nummer: 382-28-5
EINECS: 206-841-1