2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6114-1G PC6114-500MG PC6114-5G
APOSPC6114-1GEA 2410 DKK
APOSPC6114-1G APOSPC6114-500MG APOSPC6114-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₆H₃ClF₃NOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11845754
CAS-nummer: 117724-64-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III