4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6111-1G
PC6111-500MG
APOSPC6111-1GEA
4040
DKK
APOSPC6111-1G
APOSPC6111-500MG
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂Si Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12827775 CAS-nummer: 1186405-13-9 |