1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6095-25G PC6095-5G
APOSPC6095-25GEA 9150 DKK
APOSPC6095-25G APOSPC6095-5G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fluorinating agent (103g/Kg effective F2), ask for literature
Formel: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
Molekylvægt: 367.79 g/mol
Smeltepunkt: 166…175 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01073546
CAS-nummer: 178439-26-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 II