3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6088J-1G PC6088J-5G
APOSPC6088J-1GEA 545 DKK
APOSPC6088J-1G APOSPC6088J-5G
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol
Formel: C₉H₅F₁₃O
Kogepunkt: 87…89 °C/10mmHg
Massefylde: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042355
CAS-nummer: 38550-47-9