1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 741 DKK
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Formel: C₆H₄F₉I
Kogepunkt: 138…140 °C
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039409
CAS-nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6