1-Bromperfluorhexan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6085W-25G PC6085W-5G PC6085W-100G
APOSPC6085W-25GEA 1090 DKK
APOSPC6085W-25G APOSPC6085W-5G APOSPC6085W-100G
1-Bromperfluorhexan 98%
1-Bromperfluorhexan
Formel: BrF₂C(CF₂)₄CF₃
Kogepunkt: 97…101 °C
Massefylde: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042349
CAS-nummer: 335-56-8
EINECS: 206-391-6