1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
PC6085D-100G PC6085D-25G PC6085D-5G PC6085D-250G
APOSPC6085D-100GEA 1860 DKK
APOSPC6085D-100G APOSPC6085D-25G APOSPC6085D-5G APOSPC6085D-250G
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen 98%
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen
Formel: C₆H₃F₉
Kogepunkt: 59 °C
Massefylde: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042338
CAS-nummer: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II