5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 523 DKK
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Smeltepunkt: 91…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756436
CAS-nummer: 755030-18-3