4,5-Difluor-2-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 1090 DKK
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluor-2-nitroanilin 98%
4,5-Difluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Molekylvægt: 174.11 g/mol
Smeltepunkt: 107…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010876
CAS-nummer: 78056-39-0