4,5-Difluor-2-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6082-100G
PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA
1090
DKK
APOSPC6082-100G
APOSPC6082-5G
4,5-Difluor-2-nitroanilin 98%
4,5-Difluor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₂ Smeltepunkt: 107…108 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010876 CAS-nummer: 78056-39-0 |