3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6076-1G PC6076-250MG PC6076-5G
APOSPC6076-1GEA 1990 DKK
APOSPC6076-1G APOSPC6076-250MG APOSPC6076-5G
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
3-Bromo-2,5-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827553
CAS-nummer: 1211331-43-9