5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6075-25G PC6075-5G PC6075-1G
APOSPC6075-25GEA 985 DKK
APOSPC6075-25G APOSPC6075-5G APOSPC6075-1G
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659525
CAS-nummer: 89402-44-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III