5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC6074-1G PC6074-5G
APOSPC6074-1GEA 164 DKK
APOSPC6074-1G APOSPC6074-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molekylvægt: 220 g/mol
Smeltepunkt: 175…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07437865
CAS-nummer: 669066-91-5