5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6073-5G PC6073-1G PC6073-250MG
APOSPC6073-5GEA 4340 DKK
APOSPC6073-5G APOSPC6073-1G APOSPC6073-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827555
CAS-nummer: 207994-08-9