1-Iodperfluorheptan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6060-1G PC6060-25G PC6060-5G PC6060-100G
APOSPC6060-1GEA 494 DKK
APOSPC6060-1G APOSPC6060-25G APOSPC6060-5G APOSPC6060-100G
1-Iodperfluorheptan 97%
1-Iodperfluorheptan
Formel: C₇F₁₅I
Kogepunkt: 137…138 °C
Massefylde: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013712
CAS-nummer: 335-58-0